Merck
Ruthénium katalizátorok
A ruténium periódusos rendszer szimbóluma
A különböző funkciós csoportok szelektív oxidatív átalakítása környezetbarát és könnyen hozzáférhető oxidálószerekkel könnyen megvalósítható egy megfelelő ruthénium katalizátor alkalmazásával. A rúthénium-katalízis nagyon hatékony eszköz lehet a szintetikus kémiában az olyan oxidatív átalakulások szelektív katalízisére, mint például: alkének aszimmetrikus epoxidációja, dioxygen fajok előállítása, olefinek dihidroxilálása és alkoholok oxidatív dehidrogénezése.
A rúthénium-katalizátorokat széles körben alkalmazzák metatézisreakciókban is, az olefin-metatézis területén a Grubbs′ katalizátorok a legismertebbek. A Grubb′s-katalizátorok széles körű népszerűsége a különböző funkciós csoportokkal szembeni nagyfokú toleranciájukkal, valamint a levegőn és az oldószerek sokaságában való nagyfokú stabilitásukkal magyarázható.