Fontos dokumentumok
904945
[Ru(dmbpy)3](PF6)2
≥95%
Szinonimák:
Tris(4,4′-dimethyl-2,2′-bipyridine)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
SMILES string
[Ru].n5c(cc(cc5)C)c6nccc(c6)C.n3c(cc(cc3)C)c4nccc(c4)C.n1c(cc(cc1)C)c2nccc(c2)C.C
InChI
1S/3C12H12N2.CH4.Ru/c3*1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12;;/h3*3-8H,1-2H3;1H4;
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)