Fontos dokumentumok
S6172
Sodium persulfate
BioXtra, ≥99%
Szinonimák:
Sodium peroxodisulfate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99%
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): <0.05%
kation nyomok
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.02%
Mg: <0.001%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
<li><strong>Electrochemical treatment of organic pollutants in landfill leachate using a three-dimensional electrode system.</strong>: This study explores the electrochemical treatment of landfill leachate using a three-dimensional electrode system. Sodium persulfate is used as an oxidizing agent to degrade organic pollutants effectively, providing a potential method for waste management and environmental protection (Yu et al., 2020).</li>
<li><strong>The Box-Benkhen experimental design for the optimization of the electrocatalytic treatment of wastewaters with high concentrations of phenol and organic matter.</strong>: This paper discusses the optimization of electrocatalytic treatment processes for wastewater containing high levels of phenol and organic matter using sodium persulfate. The study provides valuable insights for improving wastewater treatment efficiency (GilPavas et al., 2009).</li>
<li><strong>Reaction of pectin and glycidyl methacrylate and ulterior formation of free films by reticulation.</strong>: This research involves the chemical modification of pectin with glycidyl methacrylate followed by cross-linking using sodium persulfate, leading to the formation of free-standing films. These films have potential applications in pharmaceuticals and food packaging (Maior et al., 2008).</li>
</ul>
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?