Merck
339237
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Propan-2-ol propan-2-olate zirconium(4+), Zirconium (2-propanol)tetrakis(2-propanolato)
About This Item
Lineáris képlet:
Zr(OCH(CH3)2)4 · (CH3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
387.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: zirconium
SMILES string
CC(C)O.CC(C)O[Zr](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C3H8O.4C3H7O.Zr/c5*1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;4*3H,1-2H3;/q;4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Convenient precursor for the synthesis of olefin-functionalized zirconium-containing monomers, which have potential for the generation of hybrid zirconium-containing polymers.
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex may be used as a precursor to ZrO2.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation and properties of visible light responsive ZrTiO 4/Bi 2 O 3 photocatalysts for 4-chlorophenol decomposition.
Neppolian B, et al.
Journal of Hazardous Materials, 182(1), 557- 562 (2010)
Synthesis and characterization of ZrO 2?TiO 2 binary oxide semiconductor nanoparticles: application and interparticle electron transfer process.
Neppolian B, et al.
Applied Catalysis A: General, 333(2), 264-271 (2007)
William J. Evans et al.
Inorganic chemistry, 38(6), 1160-1164 (2001-10-24)
The attachment of pendent olefin groups to oxygen-ligated zirconium complexes using olefin-substituted phenols and alcohols and readily accessible zirconium reagents is described. Syntheses of three crystallographically characterizable complexes isolable in 55-90% yield are reported. Eugenol, HOC(6)H(3)(OMe-2)(CH(2)CH=CH(2)-4) (HOAr) reacts with [Zr(O(i)Pr)(4)(HO(i)Pr)](2)