Fontos dokumentumok
213969
(−)-Diethyl D-tartrate
≥99%
Szinonimák:
D-(−)-Tartaric acid diethyl ester
Teszt
≥99%
optikai aktivitás
[α]23/D −8.5°, neat
optikai tisztaság
ee: ≥99% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
162 °C/19 mmHg (lit.)
sűrűség
1.205 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?