Fontos dokumentumok
204560
Terbium(III) chloride hexahydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Terbium trichloride hexahydrate, Terbium(3+) trichloride hexahydrate, Trichloroterbium hexahydrate
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: terbium
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.