8.21895
Titanium(IV) isopropoxide
Technipur®, for synthesis
Szinonimák:
Isopropyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetraisopropyl ester, TTIP, Tetraisopropoxytitanium(IV), Titanic acid tetraisopropyl ester, Titanium isopropoxide, Titanium tetraisopropylate, Tetraisopropyl orthotitanate
About This Item
Javasolt termékek
grade
for synthesis
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
sűrűség
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup