Fontos dokumentumok
8.21107
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthotitanate
for synthesis
Szinonimák:
Tetrapropyl orthotitanate, Propyl titanate(IV), Titanic acid tetrapropyl ester, Titanium tetrapropylate, Orthotitanic acid tetrapropyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2O)4Ti
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
221-411-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
liquid
bp
170 °C/36 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 38 °C
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.041 - 1.044
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup