Fontos dokumentumok
86578
Tetraethyl orthosilicate
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Orthosilicic acid tetraethyl ester, Silicon tetraethoxide, TEOS, Tetraethoxysilane, Tetraethoxysilicon(IV), Tetraethyl silicate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.383
bp
168 °C (lit.)
sűrűség
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a reagent along with ferric chloride in the synthesis of dihydropyrimidinones.
- As a modifier in fabrication of humidity sensing material, poly(2-acrylamido-2-methylpropane sulfonate) (poly-AMPS).
- As a medium to synthesize triarylamines and diaryl ethers via copper catalyzed, ligand free-Ullmann reaction.
- As a precursor for the preparation of silica xerogel which finds application in pharmaceutical drug carriers.
- As a precursor for the synthesis of spherical silica particles by Stober process.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?