Merck
227803
Sigma-Aldrich
(−)-Diisopropyl D-tartrate
98%
Szinonimák:
D-(−)-Tartaric acid diisopropyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.25
Beilstein:
5265431
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]23/D −17°, neat
optikai tisztaság
ee: ≥99% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Alkalmazás
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols and α-furfuryl amides by enantioselective epoxidation.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)