Merck
191981
Sigma-Aldrich
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid-co-acrylonitrile)
acrylonitrile ~95 wt. %
Szinonimák:
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid-acrylonitrile copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
összetétel
acrylonitrile, ~95 wt. %
Minőségi szint
SMILES string
C=CC#N.CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.