Fontos dokumentumok
278424
Poly(vinylsulfonic acid, sodium salt) solution
30-40 wt. % in H2O, technical grade
Szinonimák:
PVSA
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
30-40 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.389
sűrűség
1.267 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na]OS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C2H4O3S.Na/c1-2-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- In the preparation of superabsorbent semi-IPN (interpenetrating polymer network) hydrogel.
- As a solid electrolyte for proton conduction in the fabrication of an all-solid-supercapacitor.
- As a crystallization controlling agent in the preparation of high-quality crystals of porous coordination polymers(CP). PVSA regulates not only the size and structure of the crystals but also their preference orientation, resulting in CP channel alignment in the bulk powdery state.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.