Fontos dokumentumok
282731
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid
99%
Szinonimák:
(1 1-Dimethyl-2-sulfoethyl)acrylamide, 2-Acrylamido-2 2-dimethylethanesulfonic acid, AMPS
Teszt
99%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the synthesis of polyampholyte hydrogels for Potential Biomedical Applications, including tissue engineering, drug delivery, antibacterial and antifouling materials.
- To graft bacterial cellulose membranes for fuel cell applications. AMPS potentially improves the proton conductivity and fuel cell application of the bacterial cellulose membranes.
- In the preparation of a superabsorbent hydrogel. The presence of AMPS enhances the superabsorbent properties, which are important for applications such as wastewater treatment, wound healing medical devices, and agriculture.
- In the formation of a polyelectrolyte with enhanced electrochemical properties for supercapacitor applications.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?