Merck
561258
Sigma-Aldrich
Poly(4-styrenesulfonic acid) ammonium salt solution
Mw ~200,000, 30 wt. % in H2O
Szinonimák:
PSS
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
Mw ~200,000
koncentráció
30 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D ~1.3961
pH
3-4 (25 °C)
viszkozitás
~200 cP(~25 °C, Brookfield) (20 rpm)
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C=C.[N+H4]
InChI
1S/C8H8O3S.H3N/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);1H3
Alkalmazás
Effective antistatic coating for specialty paper and synthetic films.
Tulajdonságok és előnyök
Polyelectrolyte. Good film-forming properties. Highly temperature stable. Shear stable. pH stable
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hongki Kang et al.
ACS nano, 14(9), 11406-11419 (2020-09-05)
Thermoplasmonic effect-based neural stimulation has been suggested as an alternative optical neural stimulation technology without genetic modification. Integration of near-infrared light with plasmonic gold nanoparticles has been demonstrated as a neuromodulation tool on in vitro neuronal network models. In order
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.