Merck
517941
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate)
acrylonitrile ~94 wt. %
Szinonimák:
Acrylic acid methyl ester, polymer with acrylonitrile, Acrylonitrile-methyl acrylate copolymer, Acrylonitrile-methyl acrylate polymer, Methyl acrylate-acrylonitrile copolymer
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(CN)]x[CH2CH(CO2CH3)]y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
összetétel
acrylonitrile, ~94 wt. %
Minőségi szint
SMILES string
C=CC#N.COC(=O)C=C
Alkalmazás
Poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate) (P(AN-co-MA)) may be used to fabricate multilayer mixed matrix membranes (MMMMs) for easy separation of ethanol from an ethanol-water mixture.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Poly (vinyl alcohol) multilayer mixed matrix membranes for the dehydration of ethanol?water mixture.
Guan H M, et al.
Journal of Membrane Science , 268(2), 113-122 (2006)