Merck
418870
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
About This Item
Lineáris képlet:
HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
viscous liquid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
1.9 carboxyl groups per molecule
molekulatömeg
average Mn ~3,800
összetétel
acrylonitrile, 8-12 wt. %
törésmutató
n20/D 1.515 (lit.)
viszkozitás
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
savszám
28
átmeneti hőmérséklet
Tg −66 °C (DSC)
sűrűség
0.924 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Component of epoxy-based adhesives, composites and coatings. Intermediate in corrosion-resistant vinyl esters, acrylated epoxies used in radiation curing and photopolymer printing plates.
Tulajdonságok és előnyök
Enhances impact strength, thermal shock, peel strength and crack resistance of epoxy compositions.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)