Fontos dokumentumok
561223
Poly(4-styrenesulfonic acid) solution
Mw ~75,000, 18 wt. % in H2O
Szinonimák:
PSS
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
Mw ~75,000
Minőségi szint
koncentráció
18 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.3718
pH
1.55 (25 °C)
viszkozitás
20 cP(25 °C, Brookfield) (20 rpm)
oldhatóság
H2O: soluble
ethanol: soluble
lower glycols: soluble
methanol: soluble
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8O3S.Ca/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);/q;+2/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJBYVKWTVVYTPL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.