Fontos dokumentumok
409081
Poly(acrylamide-co-diallyldimethylammonium chloride) solution
10 wt. % in H2O
Szinonimák:
P(AAm-co-DADMAC)
About This Item
Javasolt termékek
form
viscous liquid
Minőségi szint
összetétel
acrylamide, ~55 wt. %
koncentráció
10 wt. % in H2O
viszkozitás
9,000-25,000 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H16N.C3H5NO.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;1-2-3(4)5;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;2H,1H2,(H2,4,5);1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFOSBZOUUACCCN-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.