Merck
434558
Sigma-Aldrich
Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt
average Mw ~20,000, powder
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H4SO3R)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R=H or Na
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~20,000
viszkozitás
30 cP, 30 % in H2O(lit.)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].O2C(=O)C=CC2=O.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1:1 4-styrenesulfonic acid:maleic acid mole ratio
Alkalmazás
Scale control. Dispersant for pigments, clays and fillers.
Tulajdonságok és előnyök
High charge density. Slight surface activity, low foaming.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hugo Vara et al.
Acta biomaterialia, 90, 71-86 (2019-03-25)
Intraspinal microstimulation (ISMS) may help to restore motor functions after spinal cord injury. ISMS caudal to the lesion activates motoneurons and evokes selective movements with graded force in rats and other mammals. We investigated the safety and effectiveness of conducting
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.