Fontos dokumentumok
8.18667
Sigma-Aldrich
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H13NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
239-268-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.0000004 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
1000-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
185 °C
oldhatóság
soluble >500 g/L
sűrűség
1.1 g/cm3 at 15.6 °C
térfogatsúly
640 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)CC(\N=C(/[O-])\C=C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1