Fontos dokumentumok
191973
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid) solution
average Mw 2,000,000, 15 wt. % in H2O
Szinonimák:
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid polymer, 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid polymer, PolyAMPS
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mw 2,000,000
Minőségi szint
koncentráció
15 wt. % in H2O
pH
1.0-3.0
felületi feszültség
79.8 dyn/cm, 1 wt. %
viszkozitás
~200,000 cP, Brookfield RVT(lit.)
savszám
41‑45 mg KOH/g
SMILES string
CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.