Fontos dokumentumok
661740
Poly(vinylphosphonic acid)
Szinonimák:
PVPA, Polyethenylphosphonic acid
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])C=C.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Az elektrokémiai vízátalakítás és a PEMFC degradáció megértése terén elért előrelépések a hidrogéntechnológiák fejlődését segítik elő.
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.