Merck
434566
Sigma-Aldrich
Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt
average Mw ~20,000, powder
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H4SO3R)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R=H or Na
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~20,000
viszkozitás
30 cP, 25 wt. % in H2O(lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].O2C(=O)C=CC2=O.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3:1 4-styrenesulfonic acid:maleic acid mole ratio
Alkalmazás
Boiler additive to prevent and remove sludge. Crystal modifier for calcium salts and excellent dispersant for iron oxide.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.
Cikkek
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.