Merck
180912
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-butadiene)
acrylonitrile 37-39 wt. %
Szinonimák:
1,3-Butadiene-acrylonitrile copolymer, Acrylonitrile-1,3-butadiene copolymer, Acrylonitrile-butadiene copolymer, Poly(acrylonitrile-butadiene)
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
slab/chunk
Minőségi szint
összetétel
acrylonitrile, 37-39 wt. %
viszkozitás
70-80, Mooney(lit.)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C
Alkalmazás
  • Synthesis, Characterization and Studies of Chemically Modified Poly (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) through Nitrile Functionalization: This paper explores the chemical modification of poly(acrylonitrile-butadiene-styrene) (ABS), particularly through nitrile functionalization to develop new materials with enhanced properties (George et al., 2023).
  • Poly (acrylonitrile-co-butadiene) as polymeric crosslinking accelerator for sulphur network formation: This study investigates the use of poly(acrylonitrile-co-butadiene) as a crosslinking accelerator in sulphur network formation, examining its impact on the mechanical properties of elastomers (Hait et al., 2020).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)