Fontos dokumentumok
655821
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid sodium salt solution
50 wt. % in H2O
Szinonimák:
2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium, Sodium 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonate, Sodium acryloyldimethyltaurate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.4220 (lit.)
sűrűség
1.2055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CC(C)(CS([O-])(=O)=O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a monomer in the formation of polyelectrolyte copolymer gels for potential application in bioengineering, biomedicine, and water purification .
- In the fabrication of Schottky diodes, humidity sensors, and lithium-ion batteries.
- As a monomer in the synthesis of a hydrogel nanocomposite applicable as a potential adsorbent for dyes .
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?