Fontos dokumentumok
752126
Ethylmagnesium bromide solution
40% in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
Bromoethylmagnesium
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
40% in 2-methyltetrahydrofuran
sűrűség
1.140 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?