Merck
303828
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Szinonimák:
Chloroethylmagnesium
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.82
Beilstein:
3647886
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
2.0 M in THF
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Ethylmagnesium chloride solution can be used:
  • In Cp2ZrCl2 catalyzed ethylcarboxylation of alkenes using carbon dioxide to corresponding carboxylic acids.
  • In the preparation of cyclobutylmagnesium carbenoids by reacting with 1-chlorocyclobutyl p-tolyl sulfoxides.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cyclobutylmagnesium Carbenoids: Generation from 1-Chlorocyclobutyl p-Tolyl Sulfoxides with Ethylmagnesium Chloride, Properties, and Some Synthetic Uses
Satoh T, et al.
Synlett, 2010(02), 286-290 (2010)
Zirconocene-catalyzed sequential ethylcarboxylation of alkenes using ethylmagnesium chloride and carbon dioxide
Shao P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(30), 6640-6642 (2015)