Merck
224391
Sigma-Aldrich
Propylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
n-Propylmagnesium chloride, Chloropropylmagnesium
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.85
Beilstein:
3600246
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
2.0 M in diethyl ether
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
2.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Propylmagnesium chloride solution can be used as a Grignard reagent:
  • For the determination of analytes via derivatization reaction.
  • To synthesize alkyl naphthyl ketones from naphthonitriles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of n-Alkylnaphthalenes via Semicarbazones
ZENGIN G, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 30, 139-144 (2006)