Merck
346152
Sigma-Aldrich
Ethynylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Acetylenemagnesium bromide, Bromoethynylmagnesium, Ethynylmagnesium bromide
Méret kiválasztása
100 ML
20 500,00 Ft
800 ML
91 400,00 Ft
20 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
20 500,00 Ft
800 ML
91 400,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CMgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.24
Beilstein:
3600874
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
20 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.BrH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Ethynylmagnesium bromide solution, also known as bromoethynylmagnesium, is a grignard reagent that is commonly used in the synthesis of polymers, and unsaturated phosphonites.[1] [2]
Alkalmazás
Ethynylmagnesium bromide solution can be used in:
  • Grafting of aliphatic polymer. [3]
  • Synthesis of anthracene-containing species like 1,8-dichloro-10-(ethynyl)anthracene. [4]
  • The preparation of the alkyne component in an enyne cross-metathesis leading to conjugated dienes.[5]
  • Ethynylation of chiral α-(dibenzylamino) aldehydes.[6]
  • The synthesis of ethynyl aziridines.[7]
  • To prepare alkyl(triethynyl)germanes from tert-alkyltrichlorogermanes and 2-butyltrichlorogermane.[8]
  • The preperation of a key intermediate in the total synthesis of (+)-4-demethoxydaunomycin.[9]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-20.2 °F
Lobbanási pont (C)
-29 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tandem enyne metathesis and Claisen rearrangement: a versatile approach to conjugated dienes of variable substitution patterns
Clark DA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(49), 15632-15636 (2006)
An enantioselective formal synthesis of 4-demethoxydaunomycin using the catalytic asymmetric ring opening reaction of meso-epoxide with p-anisidine
Sekine A, et al.
Tetrahedron, 58(1), 75-82 (2002)
Improved Access to 1, 8-Dichloro-10-(ethynyl) anthracene: A Useful Building Block for (Semi-) rigid Organic Frameworks
Jan-Hendrik L,et al.
Synthesis, 50, 2009-2018 (2018)
Highly heat resistant and thermo-oxidatively stable borosilane alkynyl hybrid polymers
Hua Z,et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 12161-12167 (2015)
Grafting of functionalized polymer on porous silicon surface using Grignard reagent
FZ T,et al.
Applied Surface Science, 421, 82-88 (2017)