Merck
189898
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium bromide solution
3.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
Bromomethylmagnesium
About This Item
Lineáris képlet:
CH3MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.24
Beilstein:
3535220
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
3.0 M in diethyl ether
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
3.0 M in diethyl ether
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Methylmagnesium bromide solution, also known as bromomethylmagnesium, is both a Lewis acid and nucleophile. It is commonly used as a grignard reagent in organic synthesis reactions.
Alkalmazás
Methylmagnesium bromide solution (3M in diethyl ether) is used to synthesize:
  • 3S-(Boc-amino)-2,4-dimethyl-2-pentanol and methyl tert-butyl (S)-sulfoxide.
  • Methyl potassium polyimide (K-PIM-1) (MeMgBr).
  • 3(4R)-{3(2R,3S)-[4′-(1′-triphenylmethyl)imidazole]-2-bromo-1-oxobutyl)-4-phenyl2-oxazolidinone
  • Benzyl 2-(2-oxopropyl)piperidine-1-carboxylate
  • (R*, R*) 1-[1-(1-phenylethyl)pyrrolidin-2-yl]propan-2-one)
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Diastereoselective preparation of cyclic ?-aminoketals. Application to the total synthesis of piperidine alkaloids
Al-Sarabi AE
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 119-133 (2007)
Non-solvent post-modifications with volatile reagents for remarkably porous ketone functionalized polymers of intrinsic microporosity
Sirinapa W,et al.
Nature Communications, 14, 2096-2096 (2023)
Asymmetric synthesis of (2R, 3S) and (2S, 3R) precursors of ?-methyl-histidine,-phenylalanine and-tyrosine.
Li G
Tetrahedron Asymmetry, 4(11), 2315-2318 (1993)
Mechanistic insights on the stereoselective nucleophilic 1, 2-addition to sulfinyl imines
Martin H,et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79, 2514-2521 (2014)
Organometallic Complexes of Bulky, Optically Active, C 3-Symmetric Tris (4 S-isopropyl-5, 5-dimethyl-2-oxazolinyl) phenylborate (ToP*)
Songchen X,et al.
Organometallics, 34, 3508-3519 (2015)