Merck
257087
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium bromide solution
3.0 M in diethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.24
Beilstein:
3535220
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
3.0 M in diethyl ether
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
3.0 M in diethyl ether
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Kiszerelés
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
javasolt
szeptum bemeneti adapter
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Snahel Patel et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(1), 401-418 (2014-10-24)
Dual leucine zipper kinase (DLK, MAP3K12) was recently identified as an essential regulator of neuronal degeneration in multiple contexts. Here we describe the generation of potent and selective DLK inhibitors starting from a high-throughput screening hit. Using proposed hinge-binding interactions