Fontos dokumentumok
703591
Ethylmagnesium bromide solution
3.4 M in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
Bromoethylmagnesium
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
3.4 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
sűrűség
1.142 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.