Merck
186791
Sigma-Aldrich
tert-Butyl chloroacetate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2COOC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.60
Beilstein:
1753006
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
48-49 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
tert-Butyl chloroacetate was used in the synthesis of:
  • imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride
  • cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction
  • 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
114.8 °F
Lobbanási pont (C)
46 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Santosh Kumar Singh et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 4, 42-42 (2008-12-24)
A convenient and practical synthesis of imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride was achieved via N-alkylation of imidazole using tert-butyl chloroacetate followed by a non-aqueous ester cleavage of the resulting imidazol-1-yl-acetic acid tert-butyl ester in the presence of titanium tetrachloride. The synthesized imidazol-1-yl-acetic
Substituent dependent fluorescence response of diazacrown-based PET sensors.
Nagy K, et al.
Tetrahedron, 64(27), 6191-6195 (2008)
E Vedejs et al.
The Journal of organic chemistry, 65(18), 5498-5505 (2000-09-02)
Intermolecular alkylation of the aziridinyl oxazole 20 using PhSO(2)CH(2)CH(2)OTf is possible despite the presence of potentially nucleophilic aziridine nitrogen. The resulting oxazolium salt 22 reacts with BnNMe(3)(+)CN(-) to produce the azomethine ylide 24b via electrocyclic ring opening of an oxazoline