Merck
245631
Sigma-Aldrich
Benzyl bromoacetate
96%
Szinonimák:
Bromoacetic acid benzyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2COOCH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.07
Beilstein:
973658
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.544 (lit.)
bp
166-170 °C/22 mmHg (lit.)
sűrűség
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
phenyl
SMILES string
BrCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Benzyl bromoacetate was used in the alkylation of (-)-2,3-O-isopropylidene-D-threitol that afforded lipopeptide, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]acetic acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Toru Masaka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 61(11), 1184-1187 (2013-08-28)
A new component for the solid phase peptide synthesis of lipopeptide, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]acetic acid (2), was designed and synthesized from (-)-2,3-O-isopropylidene-D-threitol (3) in 4 steps. The key step was the selective alkylation of 3 with benzyl bromoacetate in the presence of
Michael Kahnt et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(12) (2019-06-20)
In this study, we report the synthesis of several amine-spacered conjugates of ursolic acid (UA) and 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTA). Thus, a total of 11 UA-DOTA conjugates were prepared holding various oligo-methylene diamine spacers as well as different substituents at the