Fontos dokumentumok
347957
Glycine tert-butyl ester hydrochloride
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
tert-Butyl aminoacetate hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Glycine tert-butyl ester hydrochloride, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-143 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,3)9-5(8)4-7;/h4,7H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?