Merck
A3041
Sigma-Aldrich
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
β-Alanine t-butyl ester is a C-terminal blocked derivative of β-alanine.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3