Merck
17455
Sigma-Aldrich
tert-Butyl α-bromoisobutyrate
≥98.0%
Szinonimák:
tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropionate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CBrCOOC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.11
Beilstein:
1905654
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98.0%
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
törésmutató
n20/D 1.436
sűrűség
1.196 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-7(2,3)11-6(10)8(4,5)9/h1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
tert-Butyl α-bromoisobutyrate was used as an initiator in the atom transfer radical polymerisation (ATRP) of 2-(acetoacetoxy)ethyl methacrylate (AEMA).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Theodora Krasia et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (4)(4), 538-539 (2003-03-18)
Reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) radical polymerisation enables to synthesise well-defined homopolymers and block copolymers based on 2-(acetoacetoxy)ethyl methacrylate, which are capable to strongly coordinate to metals and metal ions.
Shin-Nosuke Nishimura et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(60), 15050-15058 (2017-08-11)
Precisely incorporating a wide range of structural and functional multiblocks along a polymer backbone is a significant challenge in polymer chemistry and offers promising opportunities to design highly ordered materials, including controlled polymer folding. Herein, a facile and versatile strategy
Protocols
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.