Fontos dokumentumok
157910
Methyl bromoacetate
97%
Szinonimák:
2-Bromoacetic acid methyl ester, Bromoacetic acid methyl ester, Carbomethoxymethyl bromide, Methyl α-bromoacetate, Methyl 2-bromoacetate, Methyl 2-bromoethanoate
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.616 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)CBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?