Merck
160512
Sigma-Aldrich
Fmoc chloride
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
9-Fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H11ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.70
Beilstein:
2279177
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc chloride, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
62-64 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Amino acid derivatizing agent for HPLC analysis. N-protecting reagent for peptide and oligonucleotide syntheses.
Reagent for amino group protection recently used in the synthesis of a bicyclic proline analog.
Reagent for derivatizing amino acids for HPLC amino acid analysis and for preparing N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Helvetica Chimica Acta, 75, 1111-1111 (1992)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 369-369 (1993)
Synthesis, 3122-3122 (2006)
Jae Hyun Kim et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(1) (2020-12-31)
Here, we report a post-synthesis functionalization of the shell of Au nanoclusters (NCs) synthesized using glutathione as a thiolate ligand. The as-synthesized Au NCs are subjected to the post-synthesis functionalization via amidic coupling of dopamine on the cluster shell to
Brett H Pogostin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(3) (2019-01-27)
Determining the pKa of key functional groups is critical to understanding the pH-dependent behavior of biological proteins and peptide-based biomaterials. Traditionally, ¹H NMR spectroscopy has been used to determine the pKa of amino acids; however, for larger molecules and aggregating