Fontos dokumentumok
242306
Allyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
2-Propen-1-yl chloroformate, Allyloxycarbonyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Allyl chloroformate, 97%
gőznyomás
3.67 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
~27 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.134 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC(=O)OCC=C
InChI
1S/C4H5ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Histones and their analogs.
- Alloc-TL monomer (N-(allyloxy)carbonylhomocysteine thiolactone) from cyclic thioester (d,l-homocysteine thiolactonehydrochloride).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?