Merck
389455
Sigma-Aldrich
Bromoethane-d5
99 atom % D
Szinonimák:
Deuterated bromoethane, Ethyl-d5 bromide, Pentadeuteroethyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.00
Beilstein:
1698455
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőznyomás
7.96 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
-119 °C (lit.)
sűrűség
1.527 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDHPKYGYEGBMSE-ZBJDZAJPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F
Lobbanási pont (C)
-23 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)