Merck
735469
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D
Szinonimák:
Ethyl alcohol-1-13C,1,1,2,2,2-d5
About This Item
Lineáris képlet:
CD313CD2OH
Molekulatömeg:
52.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
sűrűség
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2+1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-SVDORZFLSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)