Merck
918873
Sigma-Aldrich
Ethanol-d6
reagent grade, ≥98 atom % D, 95% in D2O
Szinonimák:
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
52.11
Beilstein:
1699096
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
grade
reagent grade
izotóptisztaság
≥98 atom % D
koncentráció
95% in D2O
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
sűrűség
0.892 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)