Merck
303003
Sigma-Aldrich
Hexane-d14
99 atom % D
Szinonimák:
Tetradecadeuterohexane
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)4CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.26
Beilstein:
1841418
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
132 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
form
liquid
robbanási határérték
7.7 %
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.5% water
water
törésmutató
n20/D 1.3718 (lit.)
bp
69 °C
mp
-95 °C (lit.)
sűrűség
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+14
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Általános leírás
Hexane-d14 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vibration spectra and rotational isomerism of chain molecules. II. Butane, pentane, hexane, pentane-d12, and hexane-d14.
Harada I, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 50(1), 102-110 (1977)
Oluwasola Lawal et al.
Metabolomics : Official journal of the Metabolomic Society, 14(5), 66-66 (2018-05-05)
Infections such as ventilator-associated pneumonia (VAP) can be caused by one or more pathogens. Current methods for identifying these pathogenic microbes often require invasive sampling, and can be time consuming, due to the requirement for prolonged cultural enrichment along with
A G Stepanov et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 12(1), 57-61 (2004-03-10)
The translational and rotational dynamics of n-hexane adsorbed in ZSM-5 and 5A zeolites has been studied by neutron scattering and deuterium solid-state NMR, at various temperatures. The dynamics of n-hexane is quite different in the two zeolites. In the ZSM-5
Pouline M P van Oort et al.
BMC pulmonary medicine, 17(1), 1-1 (2017-01-05)
The diagnosis of ventilator-associated pneumonia (VAP) remains time-consuming and costly, the clinical tools lack specificity and a bedside test to exclude infection in suspected patients is unavailable. Breath contains hundreds to thousands of volatile organic compounds (VOCs) that result from