Merck
392898
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D
Szinonimák:
Isopropanol-1,1,1,3,3,3-d6, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6 alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
66.13
Beilstein:
1699397
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.374 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-WFGJKAKNSA-N
Általános leírás
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6 is 2-propanol with the hydrogen atoms on the –CH3 groups replaced by deuterium. It has been reported to be synthesized by the reduction of per-deuterioacetone. Studies show that it exists in anti and gauche conformation.
Alkalmazás
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6 may be used in the synthesis of isotopomers of isopropylformate.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Vibrational and rotational spectra, conformations and ab initio calculations of thiocyanatoethene.
Beukes JA, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 26(8-9), 799-812 (1995)
Mass spectrometry in structural and stereochemical problems. CLXXXVIII. Electron impact induced behavior of branched ketones and esters, with special emphasis on hydrogen rearrangements.
Eadon G and Djerassi C.
Journal of the American Chemical Society, 92(10), 3084-3089 (1970)
Conformational analysis and vibrational spectra of isopropyl formate and some deuterated isotopomers.
Rosas RL, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(3), 143-165 (1993)