Merck
427039
Sigma-Aldrich
Ethanol-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Ethyl alcohol-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
48.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
sűrűség
0.839 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[13CH3][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mukund P Srinivasan et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114174-114174 (2020-07-28)
Primary toxicity targets of alcohol and its metabolites in the pancreas are cellular energetics and endoplasmic reticulum (ER). Therefore, the role of AMP-Activated Protein Kinase (AMPKα) in amelioration of ethanol (EtOH)-induced pancreatic acinar cell injury including ER/oxidative stress, inflammatory responses