Merck
611697
Sigma-Aldrich
Ethanol-d6
95% in D2O, 99 atom % D
Szinonimák:
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
52.11
Beilstein:
1699096
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
robbanási határérték
3.5-15 % (lit.)
koncentráció
95% in D2O
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
sűrűség
0.892 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Alkalmazás
Ethanol-d6 may be used as a solvent for the tributylphosphine (PBu3) induced 5-exo cyclization of o-alkynoylphenol to form deuterated aurone.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ethanol-induced changes in neuronal membrane order. An NMR study.
Hitzemann RJ, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 859(2), 189-197 (1986)
An Efficient Synthesis of Aurone Derivatives by the Tributylphosphine-catalyzed Regioselective Cyclization of o-Alkynoylphenols.
Saito K, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 44(2), 141-143 (2015)
Johannes B Laurens et al.
Journal of forensic and legal medicine, 58, 155-163 (2018-07-08)
Sterile ante-mortem blood specimens were spiked with ethanol at the South African blood alcohol legal concentration limits of 0.20 g/L and 0.50 g/L and were stored in tubes containing sodium fluoride over a period of twenty-nine weeks under refrigeration (4 °C) and at
Protocols
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber