Fontos dokumentumok
522899
Ethyl acetate-d8
99.5 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
Ethyl-d5 acetate-d3
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.05% water
water
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-AUOAYUKBSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?