Merck
427047
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled ethanol, Ethyl alcohol-2-13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
47.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.364 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[H]C([H])([13CH3])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-OUBTZVSYSA-N
Általános leírás
Ethanol-2-13C is an isotopic labeled precursor of ethanol.
Alkalmazás
Ethanol-2-13C have been used as an internal standard to quantify the formed 2,4-dinitrophenylhydrazine using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOFMS). It can be used for enzymatic oxidation and metabolic flux analyses.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Klaus Hollemeyer et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(3), 336-342 (2007-01-09)
We describe a novel method for the determination of the concentration and labeling degree of ethanol originating from 1-13C-labeling experiments. This method is suitable for high-throughput metabolic flux analysis because of the possible parallel sample preparation and fast final analysis
Hong Liang et al.
Metabolic engineering, 65, 223-231 (2020-11-29)
Engineering microbes to utilize non-conventional substrates could create short and efficient pathways to convert substrate into product. In this study, we designed and constructed a two-step heterologous ethanol utilization pathway (EUP) in Escherichia coli by using acetaldehyde dehydrogenase (encoded by