277649
Reagent Alcohol
anhydrous reagent, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Szinonimák:
Ethyl alcohol, Reagent alcohol, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Reagent Alcohol, anhydrous, ≤0.003% water
grade
anhydrous
reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
form
liquid
tartalmaz
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
robbanási határérték
3.1-27.7 %
koncentráció
100%
szennyeződések
≤0.003% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0005%
bp
78 °C
mp
-114 °C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Komponensek
greener alternative product
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?